Learn More
Merck Millipore Boîtes de Petri et boîtes Petri-Pad™
Disponible avec ou sans tampons absorbants
Marque:  Merck Millipore PD20047S5
Code produit. 11993856
  • 427.60€ / 600 pièces
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Requires : Lors de l'utilisation avec un milieu liquide, ajoutez des tampons absorbants stériles (commandez la réf. N° AP10 045 S0, tampons stériles 47 mm ; ou AP10 045 S1, distributeur de tampons Millipore avec tampons stériles)
Description
Description
Available with or without absorbent pads
Boîtes de Pétri
  • Boîtes de Petri stériles de 47 mm
  • À utiliser avec un milieu gélosé solide
  • Les boîtes sont en polystyrène moulé
Boîtes de Petri avec tampon
  • Boîtes de 47 mm jetables préstérilisées et préchargées avec des tampons absorbants stérilisés
  • Éliminez la main-d’œuvre et le coût des tampons à chargement manuel et minimisez la contamination
  • Les tampons sont en cellulose pure