Learn More
Merck Kit de déplétion pour l’albumine/IgG PureProteome™
Click to view available options
Quantité:
À l’unité
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
- Microbilles magnétiques albumine/IgG, PureProteome, 12 ml
- 10 tampons de lavage et de liaison de solution saline dans un tampon phosphate (PBS), 7 ml
- Ensemble de filtration par centrifugation Amicon Ultra-4 3, 8/boîte.
- Les microbilles sont conjuguées à un anticorps spécifique à l’albumine sérique humaine et à la protéine G pour capturer l’IgG
- Ajuster le volume des microbilles en fonction du volume de l’échantillon et de la concentration protéique totale
- Pas de manipulation de tubes ni d’assemblages de plusieurs pièces
- Aucun besoin de centrifugation ; le champ magnétique immobilise les microbilles en quelques secondes
- Granulométrie : 10 μm
- Volume : 1 kit (12 ml de microbilles)
Spécification
Spécification
| Substances à analyser détectables | Facilite la détection et l’analyse des protéines d’intérêt |
| Type | Kit de déplétion pour l’albumine/IgG PureProteome™ |
| À utiliser avec (application) | Déplétion sérique |
| Comprend | Microbilles magnétiques d’albumine/IgG, 10 tampons de lavage et de liaison de solution saline dans un tampon phosphate (PBS), filtre centrifuge Amicon Ultra-4 3K |
| Quantité | À l’unité |