Learn More
Merck Billes magnétiques PureProteome™
Click to view available options
Quantité:
1 x 0,5 ml
4 x 0,5 ml
Type de produit:
Système de microbilles magnétiques NHS flexiBind
Conditionnement:
0.50mL
4 pièces
Description
Génération de microbilles d’affinité personnalisées pour la liaison au ligand cible
- La chimie avancée associée à une surface importante offre davantage de sites de liaison pour les protéines
- Particules visibles lorsqu’elles adhèrent à la paroi du tube pour une aspiration simple et rapide et une élimination complète du tampon
- Les microbilles sont immobilisées en quelques secondes
- Une cinétique accrue de la liaison bille-protéine permet de raccourcir le temps d’incubation
- Nettement plus abordables que les billes magnétiques concurrentes
Spécification
Spécification
| Type de produit | Système de microbilles magnétiques NHS flexiBind |
| Quantité | 1 x 0,5 ml |
| Granulométrie | 10 μm |
| Contenu et stockage | De 2° à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Immunoprécipitation, purification des acides nucléiques, isolement des cellules / organites, interactions entre protéines |
| Matrix | Magnetic Beads |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- PureProteome NHS FlexiBind Magnetic Bead Kit
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- MIXTURE LIST-Contient: 2-propanol