Learn More
Merck Support magnétique PureProteome™
Description
PureProteome Support magnétique
- Isole les particules magnétiques jusqu’à un maximum de huit tubes de 1,5 ou 2,0 ml
- Barre magnétique amovible et interface de vortex unique
- L'interface Vortex s'engage avec un écran de 3,5 in. Mélangeur vortex à plateau plat (8,89 cm) permettant un mélange homogène sans avoir à retirer les tubes du support
- À utiliser avec PureProteome Billes magnétiques dans les purifications par affinité
- Comporte un aimant trapézoïdal puissant pour une capture efficace jusqu'à 750 L μde PureProteome perles magnétiques
- Le support incliné maintient fermement deux tubes coniques de 15 mL pour un pipetage et une visualisation aisés.
Purification avec microbilles magnétiques
Spécification
Spécification
| Quantité | 1/boîte |
| À utiliser avec (application) | Purification avec microbilles magnétiques |
| Type | Support magnétique |
| Capacité (métrique) | 2 x 15 mL Conical Tubes |