Learn More
Merck Mini-réservoir RC800
Code produit 10783291
Code produit 10783291 Fournisseur Merck Code fournisseur 6028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2615.00€
    2330.06€ / 1 pièces
    Économisez 284.94€
    10% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Accessoire pour un fonctionnement simplifié des cellules agitées
  • Corps en acrylique gradué
  • Couvercle en acétal amovible pour un nettoyage aisé
  • Raccords acétaux, Buna-N, joints toriques en silicone
  • Valve de sécurité pour la purge à basse pression (pression max. : 5 bar)
  • Tubulure en polyéthylène
  • Pince enveloppante pour plus de sécurité
  • Désinfectable chimiquement