Learn More
Merck Réactifs et kit ReBlot Plus
Code produit p-3525910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Chaque
Type de produit:
Kit de transfert Western
Tampon de décapage WB puissant
Tampon de décapage doux WB
Conditionnement:
1 kit
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit unitSize
11360250 Chaque Kit de transfert Western 1 kit
10721814 50 mL Tampon de décapage WB puissant 50mL
10106803 50 mL Tampon de décapage doux WB 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11360250 Fournisseur Merck Code fournisseur 2500
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Solution de déshybridation d’anticorps douce (10X), 50 ml ; Solution de déshybridation d’anticorps forte (10X), 50 ml
Les transferts peuvent être retirés des anticorps en 15 minutes environ à température ambiante
Le transfert Western est une technique couramment utilisée pour étudier la fonction et la localisation des protéines. En général, les échantillons de protéines sont électrophorés sur SDS-PAGE et transférés sur une membrane telle que le nitrate de cellulose ou le nylon, où ils sont sondés avec des anticorps spécifiques. Contrairement aux technologies à base d’acides nucléiques, qui permettent la réutilisation des transferts Southern et Northern, il a été difficile de réutiliser les transferts Western.
  • Aucun β-mercaptoéthanol à odeur piquante n’est contenu dans la solution de déshybridation d’anticorps
  • La déshybridation d’anticorps est effectuée à température ambiante—aucun chauffage des transferts n’est nécessaire
  • Les transferts peuvent être réutilisés en 25 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de transfert Western
À utiliser avec (application) Western Blot
Quantité Chaque
Contenus des kits 50 ml de solution de déshybridation d’anticorps douce 10X, 50 ml de solution de déshybridation d’anticorps forte 10X
Contenu et stockage 4°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Re-Blot Plus
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, sodium azide