Learn More
Merck SNAP i.d.™ Système de détection des protéines 2.0
Code produit 13208319 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale) du gel:
2,95 - 5,31 po
3,3 po
5,31 in
Longueur (métrique) globale:
13,5 cm
8,4 - 13,5 cm
8,4 cm
Largeur (impériale) du gel:
2,95 - 3,34 po
2,95 po
3,34 po
Largeur (métrique) du gel:
7,5 - 8,5 cm
7,5 cm
8,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) du gel Longueur (métrique) globale Largeur (impériale) du gel Largeur (métrique) du gel unitSize
13208319 5,31 in 13,5 cm 3,34 po 8,5 cm 1 pièce
13298309 3,3 po 8,4 cm 2,95 po 7,5 cm 1 pièce
13238319 2,95 - 5,31 po 8,4 - 13,5 cm 2,95 - 3,34 po 7,5 - 8,5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13208319 Fournisseur Merck Code fournisseur SNAP2MIDI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00€
    1980.00€ / 1 pièces
    Économisez 150.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Produit des transferts d’une très haute qualité à chaque fois
Rapide et polyvalent SNAP i.d. Le système 2.0 est conçu pour exploiter pleinement la distribution tridimensionnelle des réactifs. Contrairement au Western blot classique, où la diffusion est le principal moyen de transport des réactifs, le SNAP i.d. Le système 2.0 applique un vide pour faire passer activement les anticorps et les tampons à travers la membrane. Cette technologie avancée favorise la liaison des antigènes et un lavage en profondeur, vous permettant ainsi d'optimiser au mieux vos conditions de Western blot.
Le EMD Millipore SNAP i.d. Le système de détection de protéines 2.0 réduit à 30 minutes le temps nécessaire au blocage, au lavage et à l'incubation des anticorps, vous permettant ainsi d'optimiser les conditions d'immunodétection pour des résultats de la plus haute qualité.
  • Une technologie unique sous vide et un distributeur de flux intégré conduisent activement les réactifs à travers la membrane, assurant ainsi une distribution uniforme
  • Deux tailles de porte-blots permettent d'accueillir des gels de format Mini (7,5 x 8,4 cm) (réf. SNP2BHMN100) ou Midi (8,5 x 13,5 cm) (réf. SNP2BHMD100), et deux porte-blots peuvent être utilisés simultanément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Système de détection de protéines Mini
Comprend Base de détection, 2 cadres de maintien de transfert Midi, 2 plateaux de collecte d’anticorps, tubulure pour le vide, patin de roulement et rouleau de transfert, 2 plateaux de mouillage et guide de démarrage rapide
Température (métrique) de stockage Température ambiante
Longueur (impériale) du gel 5,31 in
Longueur (métrique) globale 13,5 cm
Largeur (impériale) du gel 3,34 po
Largeur (métrique) du gel 8,5 cm