Learn More
Merck SNAP i.d.™ Système de détection des protéines 2.0 : Supports de transferts Mini et Midi
Code produit 13288309
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale) du gel:
3,3 po
5,31 in
Longueur (métrique) globale:
8,4 cm
13,5 cm
Largeur (impériale) du gel:
2,95 po
3,34 po
Largeur (métrique) du gel:
7,5 cm
8,5 cm
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) du gel Longueur (métrique) globale Largeur (impériale) du gel Largeur (métrique) du gel Conditionnement
13288309 3,3 po 8,4 cm 2,95 po 7,5 cm 100 pièces
13268309 5,31 in 13,5 cm 3,34 po 8,5 cm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13288309 Fournisseur Merck Code fournisseur SNAP2BHMN0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.00€
    319.00€ / 100 pièces
    Économisez 63.00€
    16% de réduction
Expédition estimée: 23-02-2027
Supports de transferts mini et midi pour SNAP i.d. Système de détection des protéines 2.0
À utiliser avec EMD Millipore SNAP i.d. 2.0 Systèmes de détection de protéines (Réf. SNAP2MM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système de détection de protéines Mini
Type Support de transfert
Longueur (impériale) du gel 3,3 po
Longueur (métrique) globale 8,4 cm
Largeur (impériale) du gel 2,95 po
Largeur (métrique) du gel 7,5 cm