Learn More
Merck Dispositifs stériles entraînés par pression Sterivex™
Description
Minimisent le risque de contamination de la solution filtrée à l’aide d’un mode de distribution directe. Sterivex Les dispositifs stériles à pression sont des unités prêtes à l’emploi qui filtrent les solutions avec des volumes de 100 à 2 000 ml. Disponibles avec différents raccords, tailles de pores et types de membranes.
- Les ensembles de filtration Sterivex fonctionnent avec des seringues, des pompes péristaltiques ou des récipients à pression. Ils éliminent le risque de contamination associé à la décantation ou au pipetage.
- Les unités Sterivex sont conçues pour une distribution dans pratiquement n’importe quel récipient de stockage. Les dispositifs sont disponibles avec différentes connexions de sortie (voir tableau).
- Les ensembles de filtration Sterivex peuvent traiter des volumes allant jusqu’à 1 000 ou 2 000 ml, selon le type de membrane utilisé dans le dispositif. Trois membranes différentes sont disponibles au choix.
- Stérilisez les volumes jusqu’à 1 000 ou 2 000 ml à l’aide des ensembles de filtration sous pression Sterivex™ (la capacité dépend du type de membrane utilisé dans le dispositif). Avec trois options de membrane différentes et une grande variété d’options de connexion de sortie, les filtres Sterivex™ peuvent s’adapter à quasiment n’importe quel flux de travaux et distribuer dans presque tous les récipients de stockage. Les filtres Sterivex™ fonctionnent avec des seringues, des pompes péristaltiques ou des récipients à pression et éliminent le risque de contamination associé à la décantation ou au pipetage.
Caractéristiques et avantages :
- Fonctionne avec divers dispositifs à pression, notamment des seringues, des pompes péristaltiques et des récipients à pression
- Livré en plusieurs types de membrane pour répondre aux besoins de votre application avec des capacités allant jusqu’à 2 L
Applications :
Stérilisation de solutions aqueuses
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Connecteurs | Raccord Luer femelle avec évent en amont |
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | Durapore |
| Matériau (membrane) | PVDF |
| Porosité | 0,45 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Zone de filtration | 10 cm² |
| Débit | ≥650 ml/min (à 0,7 bar 25°C) |
| À utiliser avec (application) | Débit rapide et stérilisation de la sol. aq. à faible liaison protéique |
| Afficher plus |