Learn More
Merck Tubes
Code produit 10532654 Tous les produits Merck Produits
Change view
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
70 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) unitSize
10532654 70 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10532654 Fournisseur Merck Code fournisseur XT1200000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure en PTFE pour solvant/tampon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Système de filtration MilliSolve
Type Tubulures
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) externe 1,4 in
Diamètre (métrique) externe 3,1 cm
Longueur totale (impériale) 27,5 in
Longueur totale (métrique) 70 cm
Matériau PTFE
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.