Learn More
Merck Disques d’ultrafiltration, 1 kDa NMW, cellulose régénérée Ultracel™
Code produit 10176770 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) du filtre:
2,5 cm
4,45 cm
4,7 cm
6,35 cm
7,6 cm
90 mm
150 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) du filtre Conditionnement
10176770 4,45 cm 10 pièces
10116730 2,5 cm 10 pièces
10268010 6,35 cm 10 pièces
10106110 7,6 cm 10 pièces
10196100 4,7 cm 10 pièces
10470031 150 mm 5 pièces
10713131 90 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10176770 Fournisseur Merck Code fournisseur PLAC04310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.00€
    359.00€ / 10 pièces
    Économisez 27.00€
    6% de réduction
Expédition estimée: 21-10-2026
1 kDa NMWL, cellulose régénérée Ultracel™
Assemblez votre Amicon Stirted Cell avec la membrane de votre choix. Les membranes à disques fins d’autofiltration sont disponibles en Ultracel™ cellulose régénérée et Biomax™ polyéthersulvone (PES). Les membranes sont disponibles dans une gamme de tailles de pores différentes& diamètres.Les membranes en cellulose régénérée Ultratracle sont recommandées pour la concentration ou la dessalation des solutions diluées. La microstructure hydrophile et étanche de Ultracel les membranes Biomax PES garantissent la rétention la plus élevée possible avec l'adsorption la plus faible possible de protéines, d'ADN ou d'autres macromolécules. Les membranes Biomax PES sont recommandées pour le concentration ou la dessalation de volumes plus élevés d'échantillons plus concentrés tels que le sérum, le plasma ou les supports de culture tissulaire conditionnés. La microfiltration Durapore™ les disques coupés PVDF sont disponibles 0,1 μm, 0,22 μm et 0,45 μm tailles de pores  63,5 mm et 75 mm.
Caractéristiques& Bénéfices :
  • Les diamètres des disques comprennent : 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 et 150 mm
  • Les deux Ultracel™   Durapore™, et Biomax™ les membranes sont disponibles dans une large gamme de tailles de jusqu’à répondre à vos exigences en matière de séparation
  • compatibles avec Amicon™ Utilisation des cellules stimulées : concentration, échange de tampons, dessaltage
Assemblez votre Amicon Cellule agitée avec la membrane de votre choix. Les membranes à disques découpés pour ultrafiltration sont disponibles en Ultracel™ cellulose régénérée et Biomax™ polyéthersulfone (PES). Les membranes sont disponibles dans différentes tailles et différents diamètres de pores différents. Les membranes en cellulose régénérée Ultracel sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de solutions diluées. La microstructure hydrophile et dense de Ultracel Les membranes assurent une rétention maximale et une adsorption minimale des protéines, de l'ADN et autres macromolécules. Les membranes Biomax PES sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de volumes importants d'échantillons concentrés tels que le sérum, le plasma ou les milieux de culture cellulaire conditionnés. Microfiltration Durapore™ Des disques découpés en PVDF sont disponibles en 0,1 μm, 0,22 μm et 0,45 μTailles de pores disponibles en diamètres de 63,5 mm et 75 mm. Caractéristiques et avantages :• Les diamètres de disque disponibles sont : 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 et 150 mm• Les deux Ultracel™ , Durapore™ , et Biomax™ Les membranes sont disponibles dans une large gamme de tailles de pores pour répondre à vos besoins de séparation.• Compatible avec Amicon™ Applications des cellules agitées : concentration, échange de tampon, dessalage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de filtre Ultrafiltration
Matériau (membrane) Cellulose régénérée
MWCO 1 kDa
Code de filtre PLAC
Zone de filtration 13,4 cm2
À utiliser avec (application) Purification de protéines ; concentration de protéines ; dessalage de protéines
Quantité 10Pack
Type Disque d’ultrafiltration
Diamètre (métrique) du filtre 4,45 cm