Description
Préparation d’échantillons et manipulation précise de liquides dans un seul dispositif
Lit de 0,6 μl de C18, C4, ou milieu avec un échange de cations forts fixé à l’extrémité de la pointe d’une pipette de 10 μl, de sorte qu’il n’y ait pas de volume mort ; les échantillons concentrés et purifiés sont élués dans 1 à 4 μl. Pour les applications nécessitant de plus petits volumes d’élution (par exemple <1 μ l), les pointes Zip Tip μ-C18 présentent un format microbien contenant 0,2 μl de milieu.
- Concentration et purification d’échantillons biologiques de 1–100 μl
- Idéal pour purifier et concentrer les femtomoles en picomoles de peptides, de protéines ou d’oligonucléotides en quelques minutes, avant la spectrométrie de masse, la HPLC, l’électrophorèse capillaire et d’autres techniques analytiques
Informations sur la commande
Disponibles en deux options de conditionnement : plateaux rescellables (boîtes de 8 et 24 pointes) et portoirs pour 96 pointes (boîtes de 96 et de 960 pointes)
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Volume (métrique) distribué | 10 μL |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Non-sterile |
| Longueur (impériale) | 1,25 in |
| Longueur (métrique) | 3,1cm |
| Conditions de stockage | 4°C to 70°C |
| À utiliser avec (application) | Milieu C18 |
| Type de pointe | Spécifique, Milieu fixe |
| Quantité | 96/boîte |
| Afficher plus |