Learn More
Electrothermal™ Rampe d’extraction 3 positions à agitation série EMEA
Code produit 11732923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 x 1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11732923 3 x 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11732923 Fournisseur Electrothermal™ Code fournisseur 0307622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3055.00€
    428.60€ / 1 pièces
    Économisez 2626.40€
    85% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Chauffe plusieurs flacons à fond rond simultanément avec la nouvelle fonction d’agitation magnétique. La rampe d’extraction 3 positions à agitation Electrothermal™ série EMEA comporte une ventilation par circulation d’air unique afin que l’extérieur du boîtier reste froid au toucher.
  • Commandes électroniques individuelles intégrées permettant de réguler facilement chaque unité de chauffage en supprimant la formation d’étincelles associée aux interrupteurs mécaniques.
  • Trois tiges de support de 12,7 mm de diamètre incluses
  • Flacon à fond rond d’une capacité de 100 ml à 1000 ml à toutes les positions
  • L’enveloppe supérieure est en PE et les surfaces externes sont poudrées conférant une bonne résistance chimique générale
  • L’élément chauffant en forme de serpentin est suspendu à l’intérieur d’une cartouche d’isolation thermique afin de fournir un transfert et un maintien optimaux de la chaleur
  • Un écran comportant une mise à la terre entoure les unités de chauffage pour garantir une sécurité accrue
  • Les cartouches de chauffage individuelles sont remplaçables
  • Lampes néon pour indiquer la mise sous tension et le fonctionnement de l’élément chauffant et, le cas échéant, des agitateurs
  • Permet de chauffer et d’agiter simultanément la solution
  • Offre des vitesses d’agitation de 50 à 1000 tr/min.
  • Une commande d'agitation contrôle chaque jeu de trois postes.
Spécification
Capacité (métrique) 3 x 1 000 ml
Dimensions (L x l x H) 285 x 755 x 130mm
Tension 230 V
Matériau Partie supérieure en PP / aluminium revêtu de poudre
Ports 3 renfoncements
Détails du bloc d’alimentation Prises UK et EU
Vitesse 50 à 1000 tr/min
Puissance 940 W
Poids (métrique) à l’expédition 8,4kg
max. (métrique) 450°C
Fréquence 50/60 Hz