Learn More
Gibco™ EMEM
Description
Contains phenol red, nonessential amino acids, 1 mM sodium pyruvate, 2 mM L-glutamine, 1 g/L glucose, and 1.5 g/L sodium bicarbonate
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Protect from light, 2°C to 8°C |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Basal Media |
| À utiliser avec (application) | Cell Culture |
| Quantité | 500 ml |