Learn More
Invitrogen™ Luminescence Enhancer For Solution Assays, Emerald-II™ Enhancer
Code produit 12684315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 500 dosages
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12684315 2 500 dosages 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12684315 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T2115
 Article restreint
En stock
L’activateur de chimiluminescence Emerald-II réduit considérablement l’extinction aqueuse et permet de régler la longueur d’onde des émissions de lumière.
The Emerald-II chemiluminescence enhancer significantly reduces aqueous quenching and tunes the wavelength of light emission.
L’activateur de chimiluminescence Emerald-II réduit considérablement l’extinction aqueuse et permet de régler la longueur d’onde des émissions de lumière.
• Les environnements aqueux réduisent l’intensité du signal de chimiluminescence des substrats de 1,2-dioxétane par extinction induite par l’eau ; les activateurs de chimiluminescence augmentent l’efficacité d’émission de la production de lumière en séparant l’eau du site de production de signaux de chimiluminescence
• Les formulations chimiquement optimisées améliorent l’intensité du signal dans les applications à base de solution grâce aux solutions de substrat à base de dioxétane (substrats CSPD™, CDP-Star™, Galacton™, Galacton-Plus™, Galacton-Star™ ou NA-Star™)
• Le choix de l’activateur Emerald-II facilite le développement des dosages en permettant aux utilisateurs d’optimiser l’intensité du signal de dosage et la longueur d’onde des émissions de lumière
Optimisez les signaux de chimiluminescence
L’activateur de chimiluminescence Emerald-II est un composant essentiel des dosages à base de tubes ou de microplaques, ce qui réduit considérablement l’effet de l’extinction aqueuse. Les activateurs permettent également d’ajuster la longueur d’onde des émissions de lumière. L’activateur Emerald-II déplace l’émission de lumière maximale à 461 nm depuis 475 nm, comme observé avec le dioxétane seul. L’utilisation de l’activateur Emerald-II peut produire une large plage dynamique, car la saturation du photodétecteur est moins susceptible de se produire à des concentrations d’échantillons plus élevées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 2 500 dosages
Format Liquide
Gamme de produits EMERALD-II, NovaBright
Substrat Phosphatase alcaline
Type de substrat Substrat d’AP (phosphatase alcaline)
Contenu et stockage Stockez le produit à 4°C.