Learn More
BD Emerald™ Seringue en trois parties
Code produit 15285083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Graduations:
0,1 ml
0,2 ml
Conditionnement:
100 pièces
2000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations Conditionnement
15285083 2 ml 0,1 ml 100 pièces
15275083 3 ml 0,1 ml 100 pièces
15295083 5 ml 0,2 ml 100 pièces
15691499 5 ml 0,2 ml 2000 pièces
15205093 10 ml 0,2 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15285083 Fournisseur BD Code fournisseur 307727
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Associe des performances optimales et une réduction de l’impact sur l’environnement. BD™ Emerald™ La seringue en trois parties est une seringue à usage général qui contient jusqu'à 30 % de matière en moins que les autres seringues afin de minimiser le gaspillage. Les seringues sont équipées d’une connexion Luer montée au centre et n’ont pas d’aiguille.
pnbsp;/pulliAssocie des performances optimales et une réduction de l’impact sur l’environnement/liliFabriquées dans une usine de production alimentée par des énergies renouvelables/liliLe plastique transparent permet une visualisation facile du contenu/liliTête de piston de couleur verte et pression de la coque gravée pour une dose précise et sûre/liliLa butée de piston robuste empêche la tige d’être frappée accidentellement/liliTige conçue pour une préhension stable et confortable pendant l’utilisation/liliPrise de pouce avec la structure pour une préhension sûre pendant l’administration/li/ulpnbsp;/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE, conforme ISO 7886-1 et ISO 594
Matériau Polypropylène (cylindre), Polypropylène (moyeu), Polypropylène (piston), Acier inoxydable (embout)
Couleur Transparent
Graduations 0,1 ml
Quantité 100/boîte
Volume (métrique) 2 ml
Type de connexion Raccord Luer-Slip centré
Graduated Oui