Learn More
MP Biomedicals™ EMM, milieux en poudre
Code produit 11317859 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
227 g
454 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
227g
454g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317859 227 g 227g
11327859 454 g 454g
11337859 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11317859 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 114110012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    153.30€ / 227g
    Économisez 7.70€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Milieu défini pour la croissance de S. pombe
Formule
  • Contenu/litre : 3 g d’acide phtalique K+, 2,2 g de Na2HPO4, 5 g de NH4Cl, 20 g de dextrose
  • Sels : 1,05 g de MgCl2 ·6H2O, 14,7 μ 1 g de CaCl2··2H2O, 1 g de KCl, 0,04 g de Na2SO4
  • Vitamines : 1 mg d'acide pantothénique, 10 mg d'acide nicotinique, 10 mg de myo-inositol, 10 μg de biotine
  • Minéraux : 0,5 mg d'acide borique, 0,4 mg de MnSO4, 0,4 mg de ZnSO4··7H2O, 0,2 mg de FeCl2··6H2O, 40 μg d'acide molybdique, 0,1 mg de KI, 40 μ 1 g de CuSO4 5·H2O, 1 mg d'acide citrique
Applications :
Culture de cellules de levure, sciences de la vie
Spécification
Certifications/Conformité Certifié sans thiamine (vitamine B1)
Contenu et stockage 15° jusqu'à 30 °C
Forme Poudre
Qualité Biologie moléculaire
Type de produit EMM
Formule Acide phtalique K+ 3 g/L, Na2HPO4 2,2 g/L, NH4Cl 5 g/L, Dextrose 20 g/L, MgCl2,6H2O 1,05 g/L, CaCl2,2H2O 14,7 μg/L, KCl 1 g/L, Na2SO4 0,04 g/L, acide pantothénique 1 mg/L, acide nicotinique 10 mg/L, myo-inositol 10 mg/L, biotine 10 μg/L, acide borique 0,5 mg/L, MnSO4 0,4 mg/L, ZnSO4.7H2O 0,4 mg/L, FeCl2.6H2O 0,2 mg/L, acide molybdique 40 μg/L, KI 0,1 mg/L, CuSO4,5H2O 40 μg/L, acide citrique 1 mg/L
À utiliser avec (application) Pour la croissance de la fission levure S. Pombe
Quantité 227 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • EMM Broth (Powder)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium chloride, sodium phosphate dibasic