Learn More
Thermo Scientific Chemicals Émodine, 95 %, tech.
Code produit 10704421 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10704421 500 mg Flacon en verre 500mg
10386980 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10704421 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 117755000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 518-82-1 | C15H10O5 | 270.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 518-82-1
Formule moléculaire C15H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 270.23
Numéro MDL MFCD00001207
Clé InChI RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme emodin, schuttgelb, emodol, frangula emodin, rheum emodin, frangulic acid, 3-methyl-1,6,8-trihydroxyanthraquinone, archin, persian berry lake, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl-9,10-anthraquinone
CID PubChem 3220
ChEBI CHEBI:42223
Nom IUPAC 1,3,8-trihydroxy-6-méthylanthracène-9,10-dione
SMILES CC1=CC(=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Emodin
Note relative au nom tech., 95%
Point de fusion 253.0°C
Couleur Rouge orangé
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Beilstein 08, 520
Merck Index 15, 3618
Poids de la formule 270.23
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Technique
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Emodin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.