Learn More
Emodin, MedChemExpress
Code produit 16472187
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16472187 50 mg
16436456 100 mg
16421126 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16472187 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14393
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Emodin (Frangula emodin), an anthraquinone derivative, is an anti-SARS-CoV compound.
Emodin blocks the SARS coronavirus spike protein and angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) interaction. Emodin inhibits casein kinase-2 (CK2). Anti-inflammatory and anticancer effects. Emodin is a potent selective 11β-HSD1 inhibitor with the IC50 of 186 and 86 nM for human and mouse 11β-HSD1, respectively. Emodin ameliorates metabolic disorder in diet-induced obese mice.
Spécification
Nom chimique ou matériau Emodin
CAS 518-82-1
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H10O5
Quantité 50 mg
Synonyme Frangula emodin
Informations sur la solubilité Acetone : 10.87 mg/mL (40.22 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5.41 mg/mL (20.02 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C1C2=C(C=C(C)C=C2O)C(C3=CC(O)=CC(O)=C31)=O
Poids moléculaire (g/mol) 270.24
Poids de la formule 270.24
Pourcentage de pureté 96.53%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease