Learn More
Emodin, TRC
Code produit 30007262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007262 50 mg 50mg
30004058 25 mg 25mg
30006242 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007262 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE52300050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 518-82-1
Formule moléculaire C15 H10 O5
Poids moléculaire (g/mol) 270.24
Synonyme 9,10-Anthracenedione, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl-, Anthraquinone, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl- (8CI), 1,3,8-Trihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione, 1,3,8-Trihydroxy-6-methyl-9,10-anthraquinone, 1,3,8-Trihydroxy-6-methylanthraquinone, 1,6,8-Trihydroxy-3-methylanthraquinone, 3-Methyl-1,6,8-trihydroxyanthraquinone, 4,5,7-Trihydroxy-2-methylanthraquinone, Archin, Emodin, Emodol, Frangula emodin, Frangulic acid, NSC 408120, NSC 622947, Rheum emodin, Schuttgelb
Nom IUPAC 1,3,8-trihydroxy-6-méthylanthracène-9,10-dione
SMILES Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)cc3C(=O)c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Emodin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H10O5/c1-6-2-8-12(10(17)3-6)15(20)13-9(14(8)19)4-7(16)5-11(13)18/h2-5,16-18H,1H3
Poids de la formule 270.0528
Pourcentage de pureté >95%