Learn More
IBA Lifesciences Colonnes de centrifugation vides ; 50 colonnes
Code produit 17577466 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 colonnes
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17577466 50 colonnes 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17577466 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 25150050
Expédition estimée: 02-12-2026
Colonnes de centrifugation vides pour purification rapide de protéines avec résine haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™.
  • Les colonnes de centrifugation vides sont idéales pour la purification rapide des protéines à partir de petits volumes d’échantillons.
  • Elles sont fournies avec des inserts frittés (pores de 10 μm), des bouchons vissés et des bouchons clipsés, et elles sont compatibles avec les tubes de réaction classiques de 1,5 ml ou 2,0 ml.
  • Le fritté qui se trouve dans la partie inférieure de la colonne permet de garantir que la résine reste dans la colonne de centrifugation pendant que l’échantillon ou le tampon s’écoule rapidement pendant le processus de centrifugation.
  • Le volume de remplissage maximal est de 700 μl.
  • Les colonnes de centrifugation vides sont proposées sans résine et tampon de purification pour permettre les utilisations et applications expérimentales spécifiques, notamment lorsque des conditions de tampon particulières sont requises.
  • Pour la purification des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™, l’association avec la résine haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™ est recommandée.
Spécification
Étape du flux de travail Purification des protéines
Quantité 50 colonnes
Volume d’échantillon 700 μl max
Format Colonne de centrifugation
Type de colonne Affinité, résine d’agarose
Usage exclusivement réservé à la recherche.