Description
- Gagnez un temps précieux
- Réduit la contamination
- Les entonnoirs individuels peuvent être réglés sur les différentes distances d’axe des chambres de prélèvement
Specifications
Specifications
| Type de produit | Dispositif de vidange |
| Matériau | Acier inoxydable (V2A) |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Comprend | Entonnoir de vidange séparé |
| À utiliser avec (application) | Échantillonneurs de zones |
| À utiliser avec (équipement) | Échantillonneurs de zone |
| Hauteur (impériale) | 5.12 in. |
| Hauteur (métrique) | 130 mm |
| Longueur (impériale) | 3.82 in. |
| Longueur (métrique) | 100 cm |
| Show More |