Learn More
Emtricitabine, MedChemExpress
Code produit 16433357
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16433357 50 mg
16417306 100 mg
16401266 200 mg
16471856 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16433357 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17427
MedChemExpress Emtricitabine is a nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) with an EC50 of 0.01 μM in PBMC cell. It is an antiviral drug for the treatment of HIV infection.
Emtricitabine is a nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) with an EC50 of 0.01 μM in PBMC cell. It is an antiviral drug for the treatment of HIV infection.
Spécification
Nom chimique ou matériau Emtricitabine
Forme physique Solid
CAS 143491-57-0
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H10FN3O3S
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme BW1592
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (404.45 mM)
SMILES O=C1N=C(N)C(F)=CN1[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
Poids moléculaire (g/mol) 247.25
Poids de la formule 247.25
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research