Learn More
Ester menthylique d'emtricitabine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Emtricitabine Menthyl Ester |
| CAS | 147126-75-8 |
| Formule moléculaire | C18 H26 F N3 O4 S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | (2S,5R)-5-(4-Amino-5-fluoro-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic acid (1R,2S,5R)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H26FN3O4S/c1-9(2)11-5-4-10(3)6-13(11)25-16(23)17-26-14(8-27-17)22-7-12(19)15(20)21-18(22)24/h7,9-11,13-14,17H,4-6,8H2,1-3H3,(H2,20,21,24)/t10-,11+,13-,14-,17+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)[C@H]2O[C@H](CS2)N3C=C(F)C(=NC3=O)N |
| Nom IUPAC | (2S,5R)-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxopirimidin-1-il)-1,3-oxatiolano-2-carboxilato de [(1R,2S,5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexilo] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 399.48 |
| Poids de la formule | 399.163 |