Learn More
Oxyde de S-Emtricitabine (mélange de diastéromères), TRC
Code produit 30136619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136619 100 mg 100mg
17992385 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136619 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE525030100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152128-77-3
Formule moléculaire C8 H10 F N3 O4 S
Synonyme 2(1H)-pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxyméthyl)-3-oxydo-1,3-oxathiolan-5-yl]-∣2(1H)-pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxyméthyl)-1,3-oxathiolan-5-yl], oxyde de S, [2R-(2,5α α)]-∣2(1H)-pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxyméthyl)-3-oxydo-1,3-oxathiolan-5-yl]-, [2R-(2,5α α)]- (9CI) ∣1,3-oxathiolane, dérivé de 2(1H)-pyrimidinone. ∣4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxyméthyl)-3-oxydo-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone
Spécification
Format Purs, non dilués
Poids moléculaire 263.25
Conditions d’expédition Température ambiante
Pureté >95% (HPLC)
Quantité 100 mg
Nom chimique ou matériau Oxyde de S d’emtricitabine (mélange de diastéromères)