Learn More
Emtricitabine, TRC
Code produit 30011871
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011871 100 mg 100mg
30003268 1 g 1g
17958014 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011871 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE525000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 143491-57-0
Formule moléculaire C8 H10 F N3 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 247.25
Synonyme 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, (-)-2',3'-Dideoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine, (-)-2'-Deoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine, (-)-Emtricitabine, (-)-FTC, 524W91, BW 1592, BW 524W91, Coviracil, Emtricitabine, Emtriva, (-)-FTC
Nom IUPAC 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxyméthyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidine-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
Specifications
Nom chimique ou matériau Emtricitabine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H10FN3O3S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-16-6(2-13)15-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+/m0/s1
Poids de la formule 247.0427
Pourcentage de pureté >95%