Learn More
Cole-Parmer™ Manteau chauffant pour flacon/entonnoir série HM-200
Code produit 11582674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 à 50 ml
100 à 250 ml
2000 à 5000 ml
500 à 1000 ml
Puissance:
60 W
150 W
300 W
800 W
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Puissance unitSize
11582674 10 à 50 ml 60 W 1 pièce
11592674 100 à 250 ml 150 W 1 pièce
11502684 500 à 1000 ml 300 W 1 pièce
11512684 2000 à 5000 ml 800 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11582674 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3610405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    559.00€
    552.41€ / 1 pièces
    Économisez 6.59€
    1% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le manchon chauffant pour flacons/entonnoirs de la série HM-200 possède une ouverture à sa base qui permet d'accueillir une grande variété de flacons et 60° entonnoirs.
  • L'isolation en fibres céramiques maintient le boîtier au frais.
  • Le contrôleur d'alimentation intégré offre un confort d'utilisation.
  • Boîtier en polypropylène résistant aux produits chimiques.
  • La cavité en forme d'entonnoir avec une ouverture à la base permet des utilisations avec 60° des entonnoirs et une grande variété de flacons à fond rond et en forme de poire.
  • Les manchons chauffants ont une température maximale de l'élément °de 842 F (450 °C).
  • L'isolation en fibres céramiques maintient le boîtier en polypropylène à une température basse.
  • Le contrôleur de puissance intégré avec graduations de 1 à 10 offre une bonne répétabilité.
  • Les voyants « alimentation allumée » et « chauffage allumé » indiquent si l'appareil est en marche.
  • Les manchons chauffants de la série 36101 avec revêtement en acier inoxydable (SS) sur l'élément chauffant offrent une protection contre les déversements et facilitent le nettoyage.
  • Les manchons chauffants de la série 36104 comprennent un écran de mise à la terre de sécurité pour assurer la sécurité de l'opérateur.
  • Tous les manteaux (sauf les modèles de 5000 mL) sont dotés d'une pince de support unique qui accepte une tige de 1/2 in.
Spécification
Capacité 10 à 50 mL (0,3 à 1,7 oz)
Capacité (métrique) 10 à 50 ml
À utiliser avec Flacons
Dimensions (L x l x H) 260 x 175 x 127mm
Tension 230 V
Matériau de revêtement Grille en acier inoxydable
Détails du bloc d’alimentation Prises UK et EU
Puissance 60 W
Poids (métrique) à l’expédition 0,78kg
Type de produit Chauffe-ballon
max. (métrique) 450°C
Capacité (impériale) 0,3 à 1,7 oz.
Fréquence 50/60 Hz