Learn More
Justrite Armoires de sécurité de 90 minutes
Code produit 17702368
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
60 cm
120 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
17702368 60 cm 1 pièce
17712368 120 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17702368 Fournisseur Justrite Code fournisseur JCB22608YL
Armoires de sécurité homologuées EN avec résistance extrême au feu pour le stockage des produits inflammables. Résistance au feu de 90 minutes certifiée conforme à la norme EN14470-1.
  • Composé de panneaux en acier et en fibre de laine de roche de haute densité et en sulfate de calcium (1 à 15 mm), le corps de l’armoire est doté d’un revêtement époxy robuste et résistant aux acides, qui offre une excellente résistance à la corrosion
  • En cas d’incendie, l’isolation à expansion thermique se gonfle sous l’effet de la chaleur pour assurer un scellement hermétique conformément à la norme EN14470-1
  • Ouverture ou fermeture manuelle des portes de l’armoire
  • En cas d’incendie, le système de liaison fusible intégré se libère pour permettre la fermeture automatique des portes à 50°°C
Spécification
À utiliser avec (application) Stockage des produits inflammables
Hauteur (métrique) 207 cm
Longueur (impériale) 2 pi
Longueur (métrique) 60 cm
Couleur Jaune
Matériau Acier
Type de produit Armoire de sécurité pour produits inflammables