Learn More
Maléate d'énalapril-d5 (phényl-d5), CDN
Code produit 30321693
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.005 g
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30321693 0.01 g 0.01g
30328252 0.005 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30321693 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND41670.01G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Enalapril-d5 Maleate Salt
CAS 349554-02-5
Formule moléculaire C20 D5 H23 N2 O5 . C4 H4 O4
Quantité 0.01 g
Synonyme L-Proline, N-[1-(ethoxycarbonyl)-3-(phenyl-d5)propyl]-L-alanyl-, (2 Z)-2-butenedioate (1:1) (9 CI), N-[(1 S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-(phenyl-d5)propyl]-L-alanyl-L-proline maleate, Enalapril-d5 maleate, Enalapril-D5 (phenyl-D5) maleate
Formule InChI InChI=1 S/C20H28N2O5.C4H4O4/c1-3-27-20(26)16(12-11-15-8-5-4-6-9-15)21-14(2)18(23)22-13-7-10-17(22)19(24)25;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-6,8-9,14,16-17,21 H,3,7,10-13H2,1-2H3,(H,24,25);1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,16-,17-;/m0./s1/i4D,5 D,6 D,8 D,9 D;
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N2CCC[C@H]2 C(=O)O)C(=O)OCC)c([2 H])c1[2 H].OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nom IUPAC Ácido (Z)-but-2-enedioico; ácido (2 S)-1-[(2 S)-2-[[(2 S)-1-etoxi-1-oxo-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)butan-2-il]amino]propanoil]pirrolidin-2-carboxílico
Poids moléculaire (g/mol) 497.55
Poids de la formule 497.242 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Afficher plus Afficher moins
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.