Learn More
Enantiomer of Sofosbuvir, MedChemExpress
Description
Enantiomer of Sofosbuvir is an enantiomer of Sofosbuvir, a prescription medicine for the treatment of patients with chronic hepatitis C. There is no biological activity report on enantiomer of Sofosbuvir until now.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Enantiomer of Sofosbuvir |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H29FN3O9P |
| Quantité | 5 mg |
| SMILES | O=[P@](N[C@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@H]1[C@H](O)[C@@](F)(C)[C@@H](N2C=CC(NC2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 529.45 |
| Poids de la formule | 529.45 |
| Qualité | Research |
| Forme physique | Powder |
| Show More |