Learn More
Enbucrilate, MedChemExpress
Description
Enbucrilate (Butyl cyanoacrylate) is a cyanoacrylate ester that has been used as surgical tissue adhesive.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Enbucrilate |
| CAS | 6606-65-1 |
| Couleur | Incolore |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C8H11NO2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Butyl cyanoacrylate |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (652.83 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCOC(C(C#N)=C)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 153.18 |
| Afficher plus |