Learn More
Enbucrilate, Technical Grade, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Enbucrilate |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11NO2/c1-3-4-5-11-8(10)7(2)6-9/h2-5H2,1H3 |
| Poids de la formule | 153.079 |