Learn More
Encequidar, MedChemExpress
Code produit 16431947
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16431947 50 mg
16426266 100 mg
16408467 5 mg
16405798 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16431947 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13646
MedChemExpress Encequidar (HM30181; HM30181A) is a potent and selective inhibitor of P-glycoprotein.
Encequidar (HM30181
Spécification
Nom chimique ou matériau Encequidar
CAS 849675-66-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C38H36N6O7
Quantité 50 mg
Synonyme HM30181 HM30181A
Informations sur la solubilité DMSO : 2.4 mg/mL (3.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=CC=C2O1)=O)NC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C4=NN(C5=CC=C(CCN6CC7=C(C=C(OC)C(OC)=C7)CC6)C=C5)N=N4
Poids moléculaire (g/mol) 688.73
Poids de la formule 688.73
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism