Learn More
Ansell ENCORE™ Gants chirurgicaux texturés en latex
Code produit 17823762 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17823762 7,5 50 paires
17803772 6 50 paires
17813582 5,5 50 paires
17853572 8,5 50 paires
17833772 9 50 paires
17863762 7 50 paires
17873582 8 50 paires
17863632 6,5 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.
Code produit 17823762 Fournisseur Ansell Code fournisseur 330101075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.34€
    42.40€ / 50 paires
    Économisez 18.94€
    30% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.
Gant chirurgical en latex sans poudre, avec une finition texturée pour une manipulation et une prise en main faciles des instruments.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM Certifié F739
  • La finition texturée sur les doigts et la paume assure une adhérence optimale par temps sec et humide.
  • Idéal pour être utilisé comme gant extérieur lors du port de deux gants.
  • L'épaisseur optimise la sensibilité tactile et la protection
  • DERMASHIELD™ Le revêtement interne technologique facilite l'enfilage à sec et humide ainsi que les changements peropératoires.
  • Pour une utilisation dans le cadre d'interventions chirurgicales ou de chimiothérapies
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM J7160, ASTM F739 ISO 10282
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 374-2 y -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 0.65
Couleur Naturel
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 9,65 ±1,18 mil
Finger Thickness (Metric) 0,25 ±0,03 milímetros
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 8,27 ±0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,21 ±0,02 milímetros
Poudré Sans poudre
Dimensions 7,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 8,27 ±0,79 mil
Épaisseur (métrique) 0,21 ±0,02 milímetros
Modèle ENCORE-330101
Longueur (impériale) 11,9 in
Longueur (métrique) 302 mm