Description
- ASTM Certifié D6978
- Sans latex et sans accélérateur chimique à 100 % pour éliminer le risque d'allergie au latex de type I et minimiser les allergies chimiques de type IV et les sensibilités cutanées.
- Avec SENSOPRENE™ Une technologie permettant de proposer un gant plus fin mais plus robuste pour un confort et une durabilité accrus.
- Jusqu'à 30 % plus fins que les gants chirurgicaux en néoprène standard, pour une sensibilité tactile et une dextérité accrues.
- Surface lisse avec une finition micro-texturée pour une manipulation et une prise en main sûres de l'instrument
- Testé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie et une large gamme de produits chimiques utilisés dans les polyisoprènes hospitaliers.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ASTM D6978, ISO 10282 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 y -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Soins de santé |
| AQL | 0.65 |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| Finger Thickness (English) | 5,51 ±1,18 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,14 ±0,03 milímetros |
| Show More |