Learn More
Descrizione
- Économique : Plateau en aluminium avec 11 points de fixation pour accessoires et tapis en caoutchouc antidérapant inclus.
- Prêt à recevoir une grande variété d'accessoires disponibles pour une personnalisation adaptée aux applications de faible à moyenne envergure.
- Économique : Plateau en aluminium avec matériel de fixation pour microplaques et plaques à puits profonds sur e-E51LDMP03.
- Programmable : Gagnez du temps grâce à la fonction de programmation intégrée ; les programmes à plusieurs étapes peuvent être créés, enregistrés et exécutés facilement.
- Enregistrement et contrôle des données : La fonction de télécommande permet le contrôle du PC et le transfert de données.
- Convient pour une utilisation dans les incubateurs (sauf CO2), les chambres froides et les environnements CO2 dans la plage de température et d'humidité relative indiquée.
- Un système de contrôle avancé par microprocesseur augmente progressivement la vitesse du plateau agitateur jusqu'à la vitesse souhaitée et évite les éclaboussures.
- Détection intégrée des surcharges et des déséquilibres pour protéger les échantillons.
- Écran LCD rétroéclairé lumineux avec minuterie pour le réglage de la vitesse et du temps.
- Un voyant vert s'allume lorsque l'appareil est en mouvement.
- Alarme visuelle et sonore lorsque le compte à rebours atteint zéro ou en cas d'erreur.
- Boîtier en polymère durable et résistant aux produits chimiques.
Specifica
Specifica
| Orbite | 20 mm |
| Capacité de charge (métrique) | 4 kg |
| Précision du contrôle de la vitesse | ±2 rpm, por encima de 100 rpm ±2% de la velocidad establecida |
| Vitesse de rotation | 50 à 300 tr/min |
| Tension | 24 V |
| Ampérage | 1,25 A |
| Rotation | Orbitale, 20 mm |
| Capacité | Hasta 3 matraces de 1 L |
| Type de produit | Agitateurs plein air |
| Certifications/Conformité | CE, TUV |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?