Learn More
OHAUS Agitateurs légers Endeavor 5000
Code produit 17951282 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
100 à 1 200 tr/min
100 à 800 tr/min
50 à 300 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
17951282 100 à 1 200 tr/min 1 pièce
17921282 50 à 300 tr/min 1 pièce
17931282 100 à 800 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17951282 Fournisseur OHAUS Code fournisseur 30770917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00€
    743.67€ / 1 pièces
    Économisez 276.33€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateurs orbitaux numériques légers conçus pour un usage quotidien.
  • Économique : Plateau en aluminium avec 11 points de fixation pour accessoires et tapis en caoutchouc antidérapant inclus.
  • Prêt à recevoir une grande variété d'accessoires disponibles pour une personnalisation adaptée aux applications de faible à moyenne envergure.
  • Économique : Plateau en aluminium avec matériel de fixation pour microplaques et plaques à puits profonds sur e-E51LDMP03.
  • Programmable : Gagnez du temps grâce à la fonction de programmation intégrée ; les programmes à plusieurs étapes peuvent être créés, enregistrés et exécutés facilement.
  • Enregistrement et contrôle des données : La fonction de télécommande permet le contrôle du PC et le transfert de données.
  • Convient pour une utilisation dans les incubateurs (sauf CO2), les chambres froides et les environnements CO2 dans la plage de température et d'humidité relative indiquée.
  • Un système de contrôle avancé par microprocesseur augmente progressivement la vitesse du plateau agitateur jusqu'à la vitesse souhaitée et évite les éclaboussures.
  • Détection intégrée des surcharges et des déséquilibres pour protéger les échantillons.
  • Écran LCD rétroéclairé lumineux avec minuterie pour le réglage de la vitesse et du temps.
  • Un voyant vert s'allume lorsque l'appareil est en mouvement.
  • Alarme visuelle et sonore lorsque le compte à rebours atteint zéro ou en cas d'erreur.
  • Boîtier en polymère durable et résistant aux produits chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 3 mm
Précision du contrôle de la vitesse ±2 rpm, por encima de 100 rpm ±2% de la velocidad establecida
Vitesse de rotation 100 à 1 200 tr/min
Tension 24 V
Ampérage 1,25 A
Rotation Orbitale, 3 mm
Type de produit Agitateurs à air ouvert pour microplaques
Certifications/Conformité CE, TUV
Régulation de la température Non
Dimensions (L x l) de la plateforme 280 x 197 mm
Dimensions (L x l x H) 420 x 262 x 119 mm
Hauteur (impériale) 4,7 in
Hauteur (métrique) 119 mm
Longueur (impériale) 16,5 in
Longueur (impériale) de la plateforme 11,0 in
Longueur (métrique) 420 mm
Longueur (métrique) de la plateforme 280 mm
Largeur (impériale) 10,3 in
Largeur (impériale) de la plateforme 7,75 in
Largeur (métrique) 262 mm
Largeur (métrique) de la plateforme 197 mm
Poids (impériale) 16.5 lb.
Poids (métrique) 7.5 kg
Type de contrôleur Numérique
Description Agitateur pour microplaque orbitaire e-E51LDMP03 UE
Affichage Écran LCD rétroéclairé personnalisé
Plage d’humidité 80 % de humedad relativa, sin condensación
Conditions d’utilisation -10 °C a 40 °C, 80 % de humedad relativa, sin condensación
Plage de durée 1 minuto para 99 horas y 59 minutos