Learn More
Cole-Parmer™ Consistomètre en acier inoxydable Endecotts™
Code produit 11765379 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
75 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11765379 75 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11765379 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 5995000
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 29-12-2026
Utilisez ce consistomètre pour déterminer la consistance de matériaux visqueux en mesurant la distance parcourue par le matériau sous l’effet de son propre poids en un intervalle de temps donné. Le consistomètre en acier inox Cole-Parmer™ Endecotts™ effectue des vérifications par rapport aux normes de consistance, de viscosité et de débit.
  • Vérifiez la consistance, la viscosité et l’écoulement des liquides
  • Conforme aux spécifications militaires R-81294B en matière de fabrication de peinture
  • Idéal pour prédéterminer les formules de produits afin de standardiser les lots de production
  • Le consistomètre ne nécessite que 75 ml d’échantillon pour effectuer la mesure
  • Les graduations gravées tous les 0,5 cm garantissent des résultats précis
  • La porte à ressort empêche l’écoulement prématuré de l’échantillon
  • La construction en acier inox empêche la corrosion
Spécification
Type de produit Consistomètre
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 14 cm
Longueur (métrique) 35,6 cm
Largeur (métrique) 8,9 cm
Volume (métrique) 75 mL