Learn More
endo-N-hydroxy-5-norbornène-2,3-dicarboximide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464634
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464634 10 g 10g
11474634 50 g 50g
11484634 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464634 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13205.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 21715-90-2 | C9H9NO3 | 179.18 g/mol
It decreases racemization in peptide synthesis and inhibits formation of N-acylureas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il diminue la racémisation dans la synthèse peptidique et inhibe la formation de N-acylurées.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21715-90-2
Formule moléculaire C9H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 179.18
Numéro MDL MFCD00065691
Clé InChI ZUSSTQCWRDLYJA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme honb, n-hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide, 2-hydroxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-4,7-methanoisoindole-1,3 2h-dione, 4-hydroxy-4-azatricyclo 5.2.1.0 2,6 dec-8-ene-3,5-dione, n-hydroxynorborn-5-ene-2,3-dicarboximide, n-hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboxylic imide, 5-norbornene-2, n-hydroxy, 4,7-methano-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-2-hydroxy, 4,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-2-hydroxy, 4-hydroxy-4-azatricyclo 5.2.1.0<2,6> dec-8-ene-3,5-dione
CID PubChem 89529
Nom IUPAC 4-hydroxy-4-azatricyclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-ène-3,5-dione
SMILES ON1C(=O)C2C3CC(C=C3)C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau endo-N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide
Point de fusion 166°C to 170°C
Quantité 10 g
Beilstein 13540
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol
Poids de la formule 179.18
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • endo-N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: endo-N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide