Learn More
Invitrogen™ Kit de blocage de biotine endogène
Code produit 10194472
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10194472 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10194472 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur E21390
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Kit de blocage de biotine endogène
Le kit de blocage de la biotine endogène fournit une méthode et des réactifs pour un prétraitement qui réduit ou élimine les bruits de fond lorsque les systèmes de détection biotine-avidine ou biotine-streptavidine sont utilisés pour identifier des cibles cellulaires.
Le kit de blocage de la biotine endogène offre les avantages suivants :
  • De meilleurs résultats : le rapport signal-bruit accru facilite l’identification des cibles cellulaires
  • Une facilité d’utilisation : le flacon compte-gouttes sans pipette offre rapidité et commodité
  • Rapidité : réduction du fond endogène en moins d’une heure
  • Flexibilité : le kit peut être utilisé pour améliorer les résultats des procédures classiques d’immunohistochimie, d’immunocytochimie, d’ARN FISH et d’ELISA
    La biotine est produite naturellement, fonctionnant comme un cofacteur enzymatique dans le cytosol et les mitochondries d’une grande variété de types de cellules. Le kit de blocage de la biotine endogène minimise les interférences de la biotine endogène présente dans les enzymes des cellules et des tissus de mammifères au moyen d’une stratégie de blocage en deux étapes. D’abord, un excès de streptavidine non marquée est ajouté à l’échantillon afin de lier les enzymes riches en biotine endogène. La streptavidine est par la suite bloquée avec un excès de biotine non marquée, ce qui élimine tout site de liaison de la biotine disponible dans la cellule ou le tissu.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type Kit de blocage de biotine endogène
    Type de réactif Réactif de blocage⁄suppression du bruit de fond
    Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C
    Quantité 1 kit