Learn More
Thermo Scientific™ Endomorphin-1
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| CAS | 189388-22-5 |
| Couleur | White |
| Contenu et stockage | Store at -20°C |
| Format | Solid |
| Poids moléculaire | 610.715 |
| Type de produit | Endomorphin-1 |
| Quantité | 25 mg |