Learn More
Endophénazine A, TRC
Code produit 30384059
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30384059 1 mg
30369459 25 mg
30369335 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30384059 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE5554801MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86125-71-5
Formule moléculaire C18H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 292.33
Synonyme 9-(3-Methyl-2-buten-1-yl)-1-phenazinecarboxylic Acid, 9-(3-Methyl-2-butenyl)-1-phenazinecarboxylic Acid
Nom IUPAC acide 9-(3-méthylbut-2-ényl)phénazine-1-carboxylique
SMILES CC(=CCc1cccc2nc3cccc(C(=O)O)c3nc12)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Endophenazine A
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H16N2O2/c1-11(2)9-10-12-5-3-7-14-16(12)20-17-13(18(21)22)6-4-8-15(17)19-14/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,21,22)
Poids de la formule 292.1212