Learn More
Endosulfan Sulfate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Endosulfan-sulfate |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H6Cl6O4S/c10-5-6(11)8(13)4-2-19-20(16,17)18-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3?,4?,7-,8+ |
| Poids de la formule | 419.8118 |