Learn More
Sulfate d’endosulfate, TRC
Code produit 30374119
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30374119 100 mg
30372844 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30374119 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE555500100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1031-07-8
Formule moléculaire C9 H6 Cl6 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 422.92
Synonyme 6,9-Methano-2,4,3-benzodioxathiepin, 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-, 3,3-dioxide, 5-Norbornene-2,3-dimethanol, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-, cyclic sulfate (7CI,8CI), 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dimethanol cyclic sulfate, 6,7,8,9,10,10-Hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin 3,3-dioxide, 6,7,8,9,10,10-Hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin 3,6-dioxide, Benzoepin sulfate, Endosulfan III, Endosulfan cyclic sulfate, Endosulfan sulfate, Endosulfate, Thiodan sulfate
SMILES ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3COS(=O)(=O)OCC3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Endosulfan-sulfate
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H6Cl6O4S/c10-5-6(11)8(13)4-2-19-20(16,17)18-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3?,4?,7-,8+
Poids de la formule 419.8118