Learn More
Endosulfandiol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Endosulfan-alcohol |
| CAS | 2157-19-9 |
| Formule moléculaire | C9 H8 Cl6 O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 5-Norbornene-2,3-dimethanol, 1,4,5,6,7,7-hexachloro- (6CI,7CI,8CI), 1,4,5,6,7,7-Hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dimethanol, 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-2,3-bis(hydroxymethyl)-5-norbornene, 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dimethanol, Chlorendic diol, Endodiol, Endosulfan alcohol, Endosulfandiol, NSC 11682, NSC 41892, Thiodandiol, Endosulfan-alcohol, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dimethanol, 1,4,5,6,7,7-hexachloro- |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8Cl6O2/c10-5-6(11)8(13)4(2-17)3(1-16)7(5,12)9(8,14)15/h3-4,16-17H,1-2H2/t3?,4?,7-,8+ |
| SMILES | OCC1C(CO)[C@]2(Cl)C(=C(Cl)[C@@]1(Cl)C2(Cl)Cl)Cl |
| Nom IUPAC | [(1R,4S)-1,2,3,4,7,7-maxchloro-5-(hydroxyméthyl)-6-bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl]méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 360.88 |
| Poids de la formule | 357.8655 |