Learn More
Endothall monohydraté, TRC
Code produit 30379209
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30379209 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379209 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE55543310MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Endothall monohydrate
CAS 62059-43-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C8H10O5 . H2O
Quantité 10 mg
Synonyme Endothall Monohydrate, 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic Acid Hydrate
Formule InChI InChI=1S/C8H10O5.H2O/c9-7(10)5-3-1-2-4(13-3)6(5)8(11)12;/h3-6H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12);1H2
SMILES O.OC(=O)C1C2CCC(O2)C1C(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 204.18
Poids de la formule 204.0634
Pourcentage de pureté >95