Learn More
R&DSystems™ Endothelial Cell Growth Base Media
Code produit 18737367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18737367 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18737367 Fournisseur R&DSystems™ Code fournisseur 390598
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.34€
    87.15€ / 250mL
    Économisez 11.19€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Base Media for the Low-serum Expansion of Primary Endothelial Cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 250 ml
Espèces Human
Contenu et stockage Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.