Learn More
Lonza™ BulletKit pour milieu de croissance de cellules endothéliales-2
Code produit 11645440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11645440 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11645440 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur CC3162
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Choisissez parmi différents milieux de croissance de cellules endothéliales pour une culture facile de cellules endothéliales primaires. Le milieu de croissance des cellules endothéliales -2 Bulletkit fait partie d’une gamme d’outils optimisés pour la cro
Les milieux sont fournis dans plusieurs formats :
  • Milieu basal -– Ne contient aucun facteur de croissance, cytokine ou supplément.
  • SingleQuots™ Trousse – facteurs de croissance, cytokines et suppléments
  • BulletKit™ –milieu basal et SingleQuots™ Kit emballé ensemble
Le milieu de croissance des cellules endothéliales suivant BulletKits™ sont disponibles :
  • EGM™ -2 BulletKit™ – Optimisé pour certaines cellules HUVEC, endothéliales aortiques et pulmonaires. Contient 2 % de SVF et du VEGF pour une prolifération rapide. Ne contient pas de BBE.
  • EGM™ BulletKit™ –Optimisé pour les HUVEC, réf. CC-2517 et CC-2519 contiennent 2 % de FBS et de BBE. Ne contient pas de VEGF exogène.
  • Nouveau ! EGM™ -Plus BulletKit™ – Version améliorée de EGM™ Moyen. Optimisé pour les HUVEC, réf. CC-2935. Contient 2 % de SVF et de BBE. Ne contient pas de VEGF exogène. Prolifération plus rapide que les HUVEC isolées dans EGM™ Moyen.
  • EGM™ -2MV BulletKit™ – Les cellules endothéliales microvasculaires des artères coronaires et iliaques humaines contiennent 5 % de FBS et de VEGF pour une prolifération rapide. Ne contient pas de BBE.
  • EGM™ -MV BulletKit™ – Cellules microvasculaires bovines, contenant 5 % de FBS et de BBE. Ne contient pas de VEGF exogène.
Informations sur la commande
Dimensions et type de produit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Milieu de croissance
Quantité 1 kit
Contenu et stockage Absence de : BBE (extrait de cerveau bovin), facteur de croissance de l’épiderme humain (FGEh), hydrocortisone, GA-1000 (gentamicine, amphotéricine-B), SVF (sérum de veau fœtal) 10 ml, VEGF, hFGF-B, R3-IGF-1, acide ascorbique, héparine
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • EGM-2 Endothelial SingleQuots Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Gentamicin,sulfate