Learn More
Corning™ Supplément de croissance de cellules endothéliales (ECGS)
Product Code. 11523610 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
15 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
15mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11523610 100 mg 100mg
11553520 15 mg 15mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11523610 Supplier Corning™ Supplier No. 356006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00€
    496.53€ / 100mg
    Économisez 43.47€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Idéal pour les cultures de cellules endothéliales
Le portefeuille Corning de cytokines, de facteurs de croissance et de supplémentation en milieux offre un large éventail de protéines qui entraînent la prolifération ou la différenciation des cellules affectées.
  • En flacon, facteurs de croissance hautement purifiés avec une activité biologique élevée
  • Large gamme de lymphokines naturelles et recombinantes hautement purifiées
  • Suppléments de culture enrichis à reconstituer / ajouter dans le milieu de votre choix
  • Propager vos cellules dans des conditions plus définies, réduites de sérum ou exemptes de sérum
Corning offre une large gamme d’autres suppléments de croissance des milieux. Certains produits sont spécifiques au type cellulaire, tels que le SMC4 (pour les iPSC) et le supplément de culture T-Cell (pour les cellules T), tandis que d’autres produits favorisent la prolifération dans une grande variété de types de cellules. La réduction de l’utilisation du sérum est facilitée grâce à des produits tels que ITS et Corning Nu-SerumTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage 2° jusqu'à 8 °C
Description L’ECGS est un supplément largement utilisé pour la culture de diverses cellules, en particulier des cellules endothéliales. Les ECGS contiennent divers facteurs de croissance (p. ex. FGF acide ou ECGF-a)
Concentration 50 à 150 µg/ml selon le type de cellule. Peut nécessiter une supplémentation de 1 à 100 µg/ml d’héparine.
Type de produit Facteur de croissance
Formule Lyophilisés à partir d’un tampon contenant du NaCl avec du sulfate de streptomycine ; à reconstituer en milieu exempt de sérum
Quantité 100 mg
Source Cerveau bovin
Testé pour Testé pour sa capacité à favoriser la prolifération de cellules endothéliales du cœur fœtal bovin (FBHEC) dans un milieu contenant 10 % de sérum de veau nouveau-né. Filtré (membrane de 0,2 µm) et testé et trouvé négatif pour les bactéries, les champignons et les mycoplasmes.
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 100MG Endothelial Cell Growth Supplement (ECGS)
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Streptomycin sulfate