Learn More
MedChemExpress Endothelin 1 (swine, human)
Spécification
Spécification
| Pureté | 95.44% |
| CAS | 117399-94-7 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Poids moléculaire | 2491.9 g/mol |
| Type de produit | Reference compound |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 1.82 mg/mL (0.73 mM∣ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl) |